Principaux documents
L341665
7-(2-FLUOROPHENYL)-6-(2-THIENYL)-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15FN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.453
Numéro MDL:
Autres remarques