L340596
4-BR-2-(2-(4-BR-PH)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZIN-5-YL)PH ME ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18Br2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.22
Numéro MDL:
Autres remarques