Principaux documents
L340324
2-(4-CL-PH)-5-(2-ETHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.9
Numéro MDL:
Autres remarques