Principaux documents
L339431
4-((5E)-5-{2-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.545
Numéro MDL:
Autres remarques