Documents
L338974
((5E)-5-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14ClNO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.909
Numéro MDL:
Autres remarques