Principaux documents
L338923
((5E)-5-{3-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.491
Numéro MDL:
Autres remarques