Principaux documents
L338605
2-[(5E)-5-(2,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.446
Numéro MDL:
Autres remarques