Principaux documents
L335541
N-[(5Z)-5-(5-BROMO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H10BrN3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.331
Numéro MDL:
Autres remarques