Principaux documents
L335304
(5Z)-3-(4-HYDROXYPHENYL)-5-(1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.371
Numéro MDL:
Autres remarques