Principaux documents
L334995
4-NITRO-N-[(5Z)-4-OXO-5-(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H10N4O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.432
Numéro MDL:
Autres remarques