L334901
3-[(5Z)-5-(1-ACETYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H12N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.457
Numéro MDL:
Autres remarques