Principaux documents
L334545
2-[(5E)-5-(2,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.473
Numéro MDL:
Autres remarques