Principaux documents
L334197
2-(5-(4-METHYLBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PENTANEDIOIC ACID
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H15NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.43
Numéro MDL:
37,90 $