Principaux documents
L333905
2-[(5E)-5-(2-NITROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-PHENYLPROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.462
Numéro MDL:
Autres remarques