Principaux documents
L333794
2-[(5E)-5-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14FNO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.41
Numéro MDL:
Autres remarques