Principaux documents
L333670
2-{(5E)-5-[(2E)-2-METHYL-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL}PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.431
Numéro MDL:
Autres remarques