Principaux documents
L332887
2-[(5E)-5-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-4-METHYLPENTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15Cl2NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.337
Numéro MDL:
Autres remarques