Principaux documents
L332003
4-(2-AMINO-3-CYANO-4-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1(4H)-QUINOLINYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.585
Numéro MDL:
37,90 $