Principaux documents
L331988
4-[4-(ALLYLOXY)PHENYL]-2-AMINO-1-(4-BROMO-2-METHYLPHENYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.404
Numéro MDL:
Autres remarques