Principaux documents
L331732
4-(2-AMINO-3-CYANO-4-(2-FLUOROPHENYL)-7,7-DIMETHYL-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1(4H)-QUINOLINYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23FN4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.538
Numéro MDL:
Autres remarques