Key Documents
L331724
2-AMINO-1-(4-FLUOROPHENYL)-5-OXO-4-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24FN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.486
Numéro MDL:
Autres remarques