Principaux documents
L330752
N-(5-BROMO-2-PYRIDINYL)-4-(3-METHOXYPHENYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H26BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.408
Numéro MDL:
Autres remarques