Principaux documents
L330132
2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-N-(2-PYRIDINYL)-4-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
L330132-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L330132-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C27H31N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.565
Numéro MDL:
37,90 $