Key Documents
L329746
2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-PHENYL-N-(2-PYRIDINYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H25N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.486
Numéro MDL:
Autres remarques