Principaux documents
L329355
2-METHYL-4-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-5-OXO-7-PHENYL-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H27F3N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
548.632
Numéro MDL:
Autres remarques