Principaux documents
L322709
4-BROMO-2-[(3,4-DIFLUOROANILINO)METHYL]PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10BrF2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.132
Numéro MDL:
Autres remarques