Documents
L321826
3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(METHYLSULFANYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.409
Numéro MDL:
Autres remarques