Principaux documents
L321737
2-({4-BUTYL-5-[(4-CHLOROPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)-N-(4-BUTYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H31ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.068
Numéro MDL:
Autres remarques