Principaux documents
L320978
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13ClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.823
Numéro MDL:
Autres remarques