Principaux documents
L320897
1-(4-METHYLPHENYL)-3-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.405
Numéro MDL:
Autres remarques