Principaux documents
L320811
3-(3-NITROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.284
Numéro MDL:
Autres remarques