Principaux documents
L319260
2-IODO-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9F3INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.134
Numéro MDL:
Autres remarques