Principaux documents
L318361
1-(4-FLUOROPHENYL)-3-(3-METHYLPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14FN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.308
Numéro MDL:
Autres remarques