Principaux documents
L318086
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClFN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.726
Numéro MDL:
Autres remarques