L316024
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2-ETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24ClN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.03
Numéro MDL:
Autres remarques