Principaux documents
L315478
N'-[(E)-(2-CHLORO-5-NITROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16Cl2N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.392
Numéro MDL:
Autres remarques