Principaux documents
L315311
3-(4-FLUOROPHENOXY)-7,8-DIHYDROXY-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9FO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.234
Numéro MDL:
Autres remarques