Documents
L315257
3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H25N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.578
Numéro MDL:
Autres remarques