Principaux documents
L315036
N'-(1-(4-FLUOROPHENYL)ETHYLIDENE)-2-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16FN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.313
Numéro MDL:
Autres remarques