Documents
L314498
6-AMINO-4-(2-CHLOROPHENYL)-3-METHYL-1-PHENYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.837
Numéro MDL:
Autres remarques