Documents
L314161
2-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)-N'-[(E)-(4-HYDROXY-3,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.397
Numéro MDL:
Autres remarques