Documents
L313637
2-{4-[(4-BROMOPHENYL)SULFONYL]-1-PIPERAZINYL}-N'-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26BrN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.441
Numéro MDL:
Autres remarques