Principaux documents
L313351
N'-[(E)-(5-BROMO-2-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{4-[(4-BROMOPHENYL)SULFONYL]-1-PIPERAZINYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22Br2N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.295
Numéro MDL:
Autres remarques