L312436
N'-[(3Z)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.417
Numéro MDL:
Autres remarques