Principaux documents
L311839
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-2-FURYLMETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16ClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.911
Numéro MDL:
Autres remarques