Key Documents
L310867
N'-((9-ET-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLENE)3-(2-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H23N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.54
Numéro MDL:
Autres remarques