Principaux documents
L310697
2-{[4,5-BIS(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-2-FURYLMETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15Cl2N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.356
Numéro MDL:
Autres remarques