Principaux documents
L310689
2-{[4,5-BIS(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(3-PYRIDINYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18Cl2N6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.41
Numéro MDL:
Autres remarques