Principaux documents
L308897
N'-[(E)-(3-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.309
Numéro MDL:
Autres remarques