L304158
4-BR-2-(2-(((3-METHYLBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22BrN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.376
Numéro MDL:
Autres remarques